Learn More
Ansell HyFlex™ 11-949 Microfinished Nitrile-Coated Gloves with Intercept Technology™
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Schnitt-, Abrieb- und Ölbeständigkeit in verschiedenen Tauchumgebungen
- Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
- Die Fortix™ Technologie erhöht die Abriebfestigkeit
- Mikrostrukturierte Nitril-Beschichtung für eine bessere Griffsicherheit
- Die Beschichtung ist beständig gegen Rückstände von Ölen und Fetten auf den zu handhabenden Teilen
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Blau |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Spezifisch |
Material | Ansell Intercept Technology™ Garn |
Größe | 9 |
Norm EN 388 | 4242B |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wartungsarbeiten, Fahrzeugmontage, Metallherstellung und Glasherstellung |