Learn More
Neogen Clean-Trace™ Hygieneüberwachungs- und Managementsystem LM1 ATP-System
Artikelnummer. 17258540
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Gerät
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
17258540 Gerät 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17258540 Lieferant Neogen Clean-Trace™ Lieferanten-Nr. 7100067976
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einfaches, schnelles und zuverlässiges Handgerät zur Überprüfung der Reinigungseffizienz und zur Erfassung, Speicherung und Verwaltung von Daten zur späteren Analyse.
  • Für verbesserte Präzision und Genauigkeit überarbeitet
  • Einfache Bedienung und schnelle Ergebnisse
  • Für die Fertigungsumgebung robust gestaltet
  • Das System enthält das 3M™ Clean-Trace™ Luminometer und die 3M™ Clean-Trace™ Hygieneüberwachungs- und Managementsoftware, die Sie bei der Überwachung der Testergebnisse im Laufe der Zeit unterstützt
  • Ergonomisches Design zur einfachen Bedienung mit einer Hand
  • Drahtlose Datenübertragung
  • 23 Sprachen für mehrsprachige Vorproduktionsteams.
  • Robustes Design für konsistente Ergebnisse bei unterschiedlichen Temperaturen.
  • Die neue Software verfügt über ein anwenderfreundliches Dashboard, das Daten sofort in verwertbare Informationen umwandelt.
Spezifikation
Typ Gerät
Enthält 3M™ Clean-Trace™ Luminometer, 3M™ Clean-Trace™ Hygieneüberwachungs- und Managementsoftware