Learn More
STEMCELL Technologies Hygromycin B
Artikelnummer. 17188201
Encompass
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17188201
Marke: STEMCELL Technologies 03813
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Antibiotic for selecting transfected prokaryotic and eukaryotic cells
  • Hygromycin B, an aminoglycoside antibiotic, inhibits the growth of prokaryotic and eukaryotic cells
  • Specifically, it inhibits protein synthesis by interfering with translocation of the 70S ribosome subunit and inducing misreading of the mRNA template
  • Hygromycin B has been used to select transfectants in a wide variety of cells including bacteria, protozoans, yeast, fungi, plants, and mammalian cells
  • Resistance to Hygromycin B is conferred by a gene coding for a phosphotransferase that phosphorylates Hygromycin B, thereby inactivating it
  • Hygromycin B is an effective agent for the selection and maintenance of bacterial and eukaryotic cells stably transfected with vectors containing E
  • coli Hygromycin B resistance gene (hyg or hph)
  • This antibiotic is suitable for use in cell culture for the selection of hygromycin-resistant clones when using ClonaCell™-TCS Medium (Catalog #03814), and for the selection of any hygromycin-resistant transfected cell type
Spezifikation
Menge 100 mg