Learn More
Hygromycin B, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462156
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
200 Milligramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16462156 500 mg -
16452199 1 g 1 Gramm
16451426 200 mg 200 Milligramm
16410958 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16462156 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0490
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic active against prokaryotic and eukaryotic cells.
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic active against prokaryotic and eukaryotic cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hygromycin B
CAS 31282-04-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H37N3O13
Menge 500 mg
Synonym Hygrovetine
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (189.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 50 mg/mL (94.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@H]1O)C2(O[C@@]([C@@H](N)CO)([H])[C@@H]1O)O[C@@]([C@@H](O[C@@H]3CO)O[C@@]([C@H]([C@H](N)C4)O)([H])[C@@H]([C@H]4NC)O)([H])[C@@]([C@H]3O)([H])O2
Molekulargewicht (g/mol) 527.52
Formelmasse 527.52
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation