Learn More
MedChemExpress Hypericin
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekulargewicht | 504.44 g/mol |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 548-04-9 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheit | 98.0% |
| Löslichkeit | DMSO : 250 mg/mL (495.60 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Ziel | Apoptosis∣Influenza Virus∣Antibiotic∣Monoamine Oxidase∣PKC∣Cytochrome P450∣Dopamine β-hydroxylase∣Reverse Transcriptase∣Telomerase |
| Menge | 10 mg |