Learn More
Hypericin, TRC
Artikelnummer. 17983695
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17983695 2.5 mg 2.50 Milligramm
17922045 10 mg 10 Milligramm
17904775 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17983695 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9981902.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 548-04-9
Summenformel C30 H16 O8
Molekulargewicht (g/mol) 504.44
Synonym Phenanthro[1,10,9,8-opqra]perylene-7,14-dione, 1,3,4,6,8,13-hexahydroxy-10,11-dimethyl-, stereoisomer (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), stereoisomer of 1,3,4,6,8,13-Hexahydroxy-10,11-dimethylphenanthro[1,10,9,8-opqra]perylene-7,14-dione (ACI), 1,3,4,6,8,13-Hexahydroxy-10,11-dimethylphenanthro[1,10,9,8-opqra]perylene-7,14-dione P-conformer, Cyclo-Werol, Cyclosan, HyBryte, Hyperflav, Hypericin, Hypericum red, NSC 407313, SGX 301
SMILES O=C1C2=C(O)C=C(O)C=3C=4C(O)=CC(O)=C5C(=O)C6=C(O)C=C(C7=C6C(C54)=C(C23)C8=C1C(O)=CC(=C87)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hypericin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H16O8/c1-7-3-9(31)19-23-15(7)16-8(2)4-10(32)20-24(16)28-26-18(12(34)6-14(36)22(26)30(20)38)17-11(33)5-13(35)21(29(19)37)25(17)27(23)28/h3-6,31-36H,1-2H3
Formelmasse 504.0845
Reinheit (%) >95%