Learn More
Hyperoside, Carl Roth™
Click to view available options
Menge:
25 mg
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 482-36-0 |
| Schmelzpunkt | 225°C to 227°C |
| Summenformel | C21H20O12 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | hyperoside, hyperin, quercetin 3-galactoside, quercetin-3-o-galactoside, hyperosid, hyperozide, jyperin, quercetin 3-o-beta-d-galactopyranoside, quercetin 3-d-galactoside, hyperasid |
| InChI-Schlüssel | OVSQVDMCBVZWGM-DTGCRPNFSA-N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 464.38 |
| PubChem CID | 5281643 |
| ChEBI | CHEBI:67486 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.