Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Filterplatten, 40 μl Bettvolumen
Die 96-Well-Filterplatten bieten eine einfache und wirksame Reinigung von Proteinen, Peptiden, DNA, RNA und anderen Biomolekülen in kleinvolumigen Proben.
Marke: Thermo Scientific™ 60110-509
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ HyperSep™ Filterplatten erzielen Sie eine einfache und effektive Reinigung und Trennung von Proteinen, Peptiden, DNA, RNA und anderen Biomolekülen in kleinvolumigen Proben im Mikrogrammbereich. Die praktischen 96-Well-Mikrotiterplatten sind mit einer Vielzahl von chromatographischen Materialien erhältlich und können unter Vakuum verwendet werden.
Diese HyperSep Filterplatten sind mit 40 μl Bettvolumen erhältlich.
HyperSep SPE-Kartuschen und -PlattenHyperSep Festphasenextraktionskartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem üblichen Format. Die Kartuschen sind in einer großen Auswahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das HyperSep-96 System integriert übliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung bis 96-Well ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, so dass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzelwells und in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
SAX; Säulenbettvolumen 40 ul | |
40 bis 60 μm | |
HyperSep SAX |
Reinigung und Probenvorbereitung von Proteinen, DNA, RNA und anderen Biomolekülen. | |
HyperSep | |
96-Well-Filterplatte |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.