Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ C18 UHPLC-Säulen
Erzielen Sie eine außergewöhnliche Peakform und hohe Auflösung für schnelle UHPLC-Hochdruck- und Hochdurchsatzanwendungen mit generischen Gradienten auf Vanquish UHPLC- und LC/MS-Systemen.
Marke: Thermo Scientific™ 25002-052130-V
1126.30 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ C18 UHPLC-Säulen gewährleisten verbesserte Trennungsleistung und Geschwindigkeit sowie höheren Durchsatz. Diese Umkehrphasen-Säulen wurden in Verbindung mit dem Vanquish UHPLC-System entwickelt, um die erweiterten Druckfähigkeiten und Robustheit des Systems zu nutzen. Das Ergebnis ist ein neues Maß an Trennung, Geschwindigkeit und Durchsatz, das die analytischen Herausforderungen bei der Analyse komplexer Matrices mithilfe von Flüssigchromatographie (LC) und LC-MS löst.
Für leistungsstarke TrennungenDas erweiterte Angebot an Accucore Vanquish, Acclaim VANQUISH und Hypersil GOLD VANQUISH UHPLC-Säulen bietet eine größere Auswahl an Selektivität und Formatoptionen, um den unterschiedlichen Anforderungen von UHPLC-Anwendungen gerecht zu werden. Sie bieten:
- Bessere Trennungen: hohe Effizienz ermöglicht die Trennung von sehr komplexen Gemischen
- Weitere Ergebnisse: Hohe Effizienz bei hohen Flussraten
- Einfachere Interaktion: Nahtlose Workflow-Lösung für einfache und unkomplizierte Trennungen
- Erweiterte Funktionen: Große Auswahl an Selektivitätten und Formaten
Spezifikation
Analysesäule | |
LC-MS | |
14500 psi (1000 bar) | |
1 bis 11 | |
220 m²/g | |
L1 | |
Hypersil GOLD | |
11 % | |
Ja | |
Bio-LC |
2,1 mm | |
50 mm | |
1,9 μm | |
175 Å | |
60 °C | |
C18-Selektivität | |
Silika, kugelförmig, vollporös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |