Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8-HPLC-Säulen
Verwendung als C8-Allzweck-Phase für saure und neutrale Analyte.
Marke: Thermo Scientific™ 30203-124030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Setzen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8-HPLC-Säulen für die zuverlässige und kostengünstige Analyse von stärker hydrophoben Analyten ein, z. B. kleinen Peptiden und Proteinen, Pharmazeutika, Steroiden, Umweltproben.
Die als Branchenstandard für die HPLC anerkannten stationären Hypersil Phasen haben sich als effektive analytische Werkzeuge bewährt. Klassische Hypersil Phasen sind gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8-Säulen als Alternative bei Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern.
- Die 10 mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention. Passend für Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 4 Stück
Eigenschaften der MOS (C8) Festphase
- Zuverlässige, wenig aufnahmefähige Phase
Spezifikation
Analytical Column | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Hypersil Classical | |
6.5% | |
No |
4 mm | |
125 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60°C | |
C8 | |
Spherical, Fully Porous Type A Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.