Learn More
STEMCELL Technologies HypoThermosol™ FRS
Artikelnummer. p-7217555
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 ml
16 x 10 ml
500-ml-Beutel
500 ml-Flasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 17109931
Marke: STEMCELL Technologies 07945
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Animal component-free, defined hypothermic (2 - 8°C) preservation medium for a range of cell and tissue types
  • HypoThermosol™ FRS is an optimized hypothermic (2 - 8°C) preservation medium that enables improved and extended preservation of cells, tissues, and organs
  • HypoThermosol™ FRS is uniquely formulated to address the molecular-biological response of cells during the hypothermic preservation process
  • HypoThermosol™ FRS includes key ions at concentrations that balance the intracellular state at hypothermic temperatures
  • Additional components include pH buffers, energy substrates, free radical scavengers, and osmotic/oncotic stabilizers
Spezifikation
Zelltyp Hematopoietic Stem and Progenitor Cells; Mesenchymal Stem and Progenitor Cells; Other; Pluripotent Stem Cells
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryokonservierung
Menge 500-ml-Beutel
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.