Learn More
Hypoxanthine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458976
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16458976 100 mg -
16454747 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458976 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0091
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Hypoxanthine, a purine derivative, is a potential free radical generator and could be used as an indicator of hypoxia.
Hypoxanthine, a purine derivative, is a potential free radical generator and could be used as an indicator of hypoxia.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hypoxanthine
CAS 68-94-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C5H4N4O
Menge 100 mg
Synonym Purin-6-ol Sarcine
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (73.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC=NC2=C1N=CN2
Molekulargewicht (g/mol) 136.11
Formelmasse 136.11
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism