Learn More
Cytiva HyQ™-RS serumreduzierte Medien
Artikelnummer. 10031432
Click to view available options
Menge:
500 mL
500 ml
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10031432
Marke: Cytiva SH30565.01
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Anwendungen ist eine Serum-Zugabe in geringerer Konzentration erforderlich
  • Unterstützen das Zellkulturwachstum
  • Format: Flüssig
  • Lagerung bei 2 bis 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp Serum-reduziertes Medium
Sterilization Method 0,1 μm steril gefiltert
Mit Additiven Glutamin, Glukose
Menge 500 mL
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Beschreibung DMEM-RS mit L-Glutamin