Learn More
Cytiva HyQ™ -RS Medium mit reduziertem Serumgehalt
Artikelnummer. 10442372
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
500 ml
1000 mL
Produkttyp:
Serum-reduziertes Medium
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Produkttyp Packungsgröße
10442372 1000 mL Serum-reduziertes Medium 1000 Milliliter
10123492 500 ml Serum-reduziertes Medium 500 Milliliter
10031432 500 mL Serum-reduziertes Medium 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10442372 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SH30565.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.25 €
    16.57 € / 1000 Milliliter
    Sparen 37.68 €
    69% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-02-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Anwendungen, die eine niedrigere Serumkonzentration erfordern.
  • Unterstützen das Zellkulturwachstum
  • Format: Flüssig
  • Lagerung bei 2 bis 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Klassifikation None
Form Flüssig
Produkttyp Serum-reduziertes Medium
Sterilität Sterile
Sterilization Method 0,1 μm steril gefiltert
Mit Additiven Glutamin, Glukose
Ohne Additive None
Menge 1000 mL
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Beschreibung DMEM-RS mit L-Glutamin