Learn More
Invitrogen™ I-309/CCL1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
672.00 € - 2635.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P22362
Assay-Empfindlichkeit: 4 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15454923
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EHCCL1
96 Test-Kit
672.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17155379
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
EHCCL1X5
5 x 96 Tests
2635.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Human I-309/CCL1 ELISA quantitates Hu I-309 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu I-309. Principle of the method The Human I-309 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
This gene is one of several cytokine genes clustered on the q-arm of chromosome 17. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The protein encoded by this gene is structurally related to the CXC subfamily of cytokines. Members of this subfamily are characterized by two cysteines separated by a single amino acid. This cytokine is secreted by activated T cells and displays chemotactic activity for monocytes but not for neutrophils. It binds to the chemokine receptor CCR8.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P22362
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
CCL1
< 10 %
RUO
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
4 pg/mL
Biotin
Chemokin und Rezeptoren
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der folgenden getesteten Zytokine: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, MMP-1, - 2, -3, -10, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
6346
< 12 %
HRP
Entzündungen
I-309, P500, SCYA1, SISe, TCA3
1 Std 20 Min