Learn More
I-BET151, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491737
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16491737 50 mg
16425578 10 mg
16408277 5 mg
16406126 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491737 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13235
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress I-BET151 (GSK1210151A) is a BET bromodomain inhibitor which inhibits BRD4, BRD2, and BRD3 with pIC50 of 6.1, 6.3, and 6.6, respectively.
I-BET151 (GSK1210151A) is a BET bromodomain inhibitor which inhibits BRD4, BRD2, and BRD3 with pIC50 of 6.1, 6.3, and 6.6, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material I-BET151
CAS 1300031-49-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H21N5O3
Menge 50 mg
Synonym GSK1210151A
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.71 mM)
SMILES C[C@@H](N1C(C(C=C(OC)C(C2=C(C)ON=C2C)=C3)=C3N=C4)=C4NC1=O)C5=CC=CC=N5
Molekulargewicht (g/mol) 415.44
Formelmasse 415.44
Reinheit (%) 98.08%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death