Learn More
IKA™ IB R RO-Verteilerrohr
Das IB R RO Verteilerrohr ist für die Verwendung mit IKA™ ICC Einhängethermostaten konzipiert.
Marke: IKA™ 0020027440
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Verfügt über 10 Auslassöffnungen (5 mm) und Anschluss über Schlaucholive (12 mm AD)
- Länge mit Anschluss:515 mm
- Material:Edelstahl 1.4301
Spezifikation
4-seitiges Verteilerrohr | |
IKA™ ICC Einhängethermostate | |
Homogene Temperaturverteilung in einem Wasserbad | |
Edelstahl |