Learn More
Ibidi Freezing Medium Classic
Artikelnummer. 17266423
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Rekonstituiertes Volumen:
20 mL
120 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Rekonstituiertes Volumen unitSize
17266423 120 mL 1 Stück
17256423 20 mL 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 17266423
Marke: Ibidi 80023
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ibidi Freezing Medium Classic is a cell freezing medium for standard cell lines.
  • A cell freezing medium for standard cell lines
  • with Bovine Serum Albumin
  • 5 x 20 mL or 120 mL
Spezifikation
Produkttyp Freezing Medium
Mit Additiven Bovine Serum Albumin (BSA)
Menge 1
Rekonstituiertes Volumen 120 mL