Learn More
STEMCELL Technologies IBMX
Artikelnummer. p-7217590
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Artikelnummer. 17120122
Marke: STEMCELL Technologies 72762
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
cAMP pathway activator; Inhibits cyclic nucleotide phosphodiesterases
  • IBMX is an inhibitor of cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs; IC50 = 19, 50, 18, 13, 32, 7, and 50 μM for PDE1, PDE2, PDE3, PDE4, PDE5, PDE7, and PDE11, respectively)
  • By inhibiting PDEs, IBMX increases cellular cAMP and cGMP levels, activating cyclic-nucleotide-regulated protein kinases
Spezifikation
CAS 28822-58-4
Synonym 1-Methyl-3-Isobutylxanthine; Isobutylmethylxanthin; Isobutyl methylxanthine; NSC 165960
Menge 100 mg
Summenformel C10H14N4O2
Reinheit ≥ 98%
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.