Learn More
IBMX, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431327
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16431327 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16431327 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12318
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress IBMX is a broad-spectrum phosphodiesterase (PDE) inhibitor, with IC50s of 6.5, 26.3 and 31.7 μM for PDE3, PDE4 and PDE5, respectively.
IBMX is a broad-spectrum phosphodiesterase (PDE) inhibitor, with IC50s of 6.5, 26.3 and 31.7 μM for PDE3, PDE4 and PDE5, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IBMX
Physikalische Form Solid
CAS 28822-58-4
Farbe Light Yellow
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H14N4O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym 3-Isobutyl-1-methylxanthine Isobutylmethylxanthine
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (224.98 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 7.14 mg/mL (32.13 mM)
SMILES O=C(N1C)N(CC(C)C)C2=C(N=CN2)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research