missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibotenic acid, MedChemExpress

Artikelnummer. 16474937
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16474937 50 mg 50 Milligramm
16479278 10 mg -
16471708 5 mg 5 Milligramm
16433956 25 mg -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16474937

Marke: Medchem Express HYN2311

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Ibotenic acid has agonist activity at both the N-methyl-D-aspartate (NMDA) and trans-ACPD or metabolotropic quisqualate (Qm) receptor sites.

Ibotenic acid has agonist activity at both the N-methyl-D-aspartate (NMDA) and trans-ACPD or metabolotropic quisqualate (Qm) receptor sites.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ibotenic acid
CAS 2552-55-8
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C5H6N2O4
Menge 50 mg
Synonym (RS)-Ibotenic acid DL-Ibotenic acid
Löslichkeitsinformationen H2O : 5 mg/mL (31.62 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (31.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(N)C(ON1)=CC1=O
Molekulargewicht (g/mol) 158.11
Formelmasse 158.11
Reinheit (%) 98.27%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.