Learn More
Ibutamoren Mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431926
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16431926 500 mg 500 Milligramm
16458108 10 mg 10 Milligramm
16450568 5 mg 5 Milligramm
16434027 50 mg 50 Milligramm
16417876 100 mg -
5 options
Artikelnummer. 16431926
Marke: Medchem Express HY50844
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ibutamoren Mesylate (MK-677) is a potent, non-peptide Growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist. Ibutamoren Mesylate is an orally active growth hormone (GH) secretagogue.
Ibutamoren Mesylate (MK-677) is a potent, non-peptide Growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist. Ibutamoren Mesylate is an orally active growth hormone (GH) secretagogue.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ibutamoren Mesylate
CAS 159752-10-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H40N4O8S2
Menge 500 mg
Synonym MK-677 MK-0677
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (80.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (80.03 mM)
SMILES CC(N)(C(N[C@@H](C(N1CCC2(CN(C3=C2C=CC=C3)S(=O)(C)=O)CC1)=O)COCC4=CC=CC=C4)=O)C.CS(=O)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 624.77
Formelmasse 624.77
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder