Learn More
Ibutamoren Mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450568
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 16450568
Marke: Medchem Express HY50844
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ibutamoren Mesylate (MK-677) is a potent, non-peptide Growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist. Ibutamoren Mesylate is an orally active growth hormone (GH) secretagogue.
Ibutamoren Mesylate (MK-677) is a potent, non-peptide Growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist. Ibutamoren Mesylate is an orally active growth hormone (GH) secretagogue.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ibutamoren Mesylate
CAS 159752-10-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H40N4O8S2
Menge 5 mg
Synonym MK-677 MK-0677
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (80.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (80.03 mM)
SMILES CC(N)(C(N[C@@H](C(N1CCC2(CN(C3=C2C=CC=C3)S(=O)(C)=O)CC1)=O)COCC4=CC=CC=C4)=O)C.CS(=O)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 624.77
Formelmasse 624.77
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.