Learn More
Ibutamoren Mesylate, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
Beschreibung
Ibutamoren Mesylate (MK-677) is a potent, non-peptide Growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist. Ibutamoren Mesylate is an orally active growth hormone (GH) secretagogue.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ibutamoren Mesylate |
| CAS | 159752-10-0 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C28H40N4O8S2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | MK-677 MK-0677 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (80.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (80.03 mM) |
| SMILES | CC(N)(C(N[C@@H](C(N1CCC2(CN(C3=C2C=CC=C3)S(=O)(C)=O)CC1)=O)COCC4=CC=CC=C4)=O)C.CS(=O)(O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 624.77 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.