Learn More
Ibutilid-Hemifumarat-Salz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472818
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 15472818
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56358.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122647-32-9
Summenformel C44H76N4O10S2
Molekulargewicht (g/mol) 885.23
MDL-Nummer MFCD01715410
InChI-Schlüssel PCIOHQNIRPWFMV-WXXKFALUNA-N
Synonym ibutilide fumarate, corvert, ibutilide fumarate usan, ibutilide hemifumarate, ibutilide hemifumarate salt, corvert tn, +--4'-4-ethylheptylamino-1-hydroxybutyl methanesulfoanilide e-2-butenedioate 2:1, +--4'-4-ethylheptylamino-1-hydroxybutyl methanesulfonanilide fumarate 2:1 salt, +--n-4-4-ethylheptylamino-1-hydroxybutyl phenyl methanesulfonamide e-butenedioate
PubChem CID 5281065
IUPAC-Name (E)-but-2-enedisäure;N-[4-[4-[ethyl(heptyl)amino]-1-hydroxybutyl]phenyl]methansulfonamid
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O.CCCCCCCN(CC)CCCC(O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1.CCCCCCCN(CC)CCCC(O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ibutilide hemifumarate salt
Menge 25 mg
Merck Index 14,4883
Formelmasse 442.61
Reinheit (%) 99%