Learn More
ICA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491909
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16491909 1 mg -
16443947 50 mg 50 Milligramm
16410488 5 mg 5 Milligramm
16408028 10 mg 10 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16491909
Marke: Medchem Express HY22044
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress ICA (N-(pyridin-2-yl)-4-(pyridin-2-yl)thiazol-2-amine) is a SK channel inhibitor that has antileishmanial activity with an IC50 of 2.1 μM.
ICA (N-(pyridin-2-yl)-4-(pyridin-2-yl)thiazol-2-amine) is a SK channel inhibitor that has antileishmanial activity with an IC50 of 2.1 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ICA
Physikalische Form Solid
CAS 3374-88-7
Farbe Brown
Menge 1 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H10N4S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym N-[4-(2-Pyridinyl)-2-thiazolyl]-2-pyridinamine
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 49.5 mg/mL (194.64 mM)
SMILES C1(NC2=NC(C3=NC=CC=C3)=CS2)=NC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 254.31
Formelmasse 254.31
Reinheit (%) 99.63%
Güte Research