Learn More
Icam-1 Rabbit anti-Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | Icam-1 |
---|---|
Konzentration | 0.46 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16895704
|
Proteintech
16174-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16885704
|
Proteintech
16174-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This antibody is specifically against mouse Icam-1.
Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1, CD54) is an integral membrane protein, a member of the immunoglobulin superfamily, and a ligand for lymphocyte function-associated (LFA) antigens, a beta 2 leukocyte integrin. The normal function of human ICAM-1 is to provide adhesion between endothelial cells and leukocytes after injury or stress. ICAM-1 binds to leukocyte function-associated antigen (LFA-1) or macrophage-1 antigen (Mac-1). It is found on leukocytes, fibroblasts, epithelial cells and endothelial cells and its expression is regulated by inflammatory cytokines. ICAM-1 has a tissue distribution similar to that of the major histocompatibility complex class II antigens and is likely to play a role in inflammatory responses.Spezifikation
Icam-1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat | |
P13597, Q00238 | |
15894, 25464 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
Icam1 |
0.46 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CD54, ICAM 1, Icam1, Ly 47, MALA 2 | |
Icam1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |