Learn More
Liebherr™ Kartuschen für Eismaschine
Entfernen Sie vor der Herstellung von Eisflocken Wasserhärte-bedingte Verunreinigungen. Liebherr™ Wasserfiltrationskartuschen für Eismaschinen entkalken, befreien von Kohlenstoff und Eisen, verhindern Algen und Korrosion, beseitigen Gerüche und dienen als Wasserfilter.
Marke: Liebherr™ CACF1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.08800kg
Beschreibung
Liebherr™ Eismaschinen erzeugen granulare feuchte Eisflocken für eine schnelle Kühlung. Einheiten mit Luft- oder Wasserkondensatoren sind erhältlich (Wasserkondensatoren werden für heiße Umgebungen empfohlen).
- Die CACF1-Wasserfiltrationsvorrichtung ist für die Entfernung von Verunreinigungen aus dem Wasser unerlässlich
- Das komplette Gerät enthält zwei Inline-Halter mit je 1 Kartusche
- Flockulatorkartusche: wandelt Kalziumkarbonate in stabile, suspendierte Kalziumsalze um, die nicht zusammenklumpen können
- Filterkartusche: siebt die Salze ab und hält im Wasser schwebende Verunreinigungen zurück
- Die Behandlungskapazität der CACF1-Einheit variiert je nach Wasserhärte
- Tauschen Sie die Patronen mindestens 1x pro Jahr aus, oder wenn der Druck zwischen Einlass und Auslass des Geräts um ≥500 g abfällt
- Ersatzkartuschen sind separat erhältlich (Herst.-Nr. KIT2-CART)
Spezifikation
Flockungsmittel mit zwei Kartuschen | |
150 mm (Halter) | |
CACF 1 |
Eismaschinen | |
230 mm (beide Halter) | |
20 mm Durchmesser (Eingang)/27 mm Durchmesser (Ausgang) |