Learn More
ICI 118,551 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476366
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16476366 100 mg 100 Milligramm
16475928 10 mg -
16462077 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16476366 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13951
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress ICI 118,551 (hydrochloride) is a highly selective β2 adrenergic receptor antagonist, with Kis of 0.7, 49.5 and 611 nM for β2, β1 and β3 receptors, respectively.
ICI 118,551 (hydrochloride) is a highly selective β2 adrenergic receptor antagonist, with Kis of 0.7, 49.5 and 611 nM for β2, β1 and β3 receptors, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ICI 118,551 hydrochloride
CAS 72795-01-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H28ClNO2
Menge 100 mg
Synonym ICI 118551 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (106.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (39.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(CCC2)C2=C(OC[C@H](O)[C@@H](C)NC(C)C)C=C1.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 313.86
Formelmasse 313.86
Reinheit (%) 97.95%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation