Learn More
Tocris Bioscience™ ICI 89406
β antagonist
N.V.
Spezifikation
Prozentgehaltsbereich | >99% |
---|---|
Chemischer Name oder Material | N-[2-[3-(2-Cyanophenoxy)-2-hydroxypropylamino]ethyl]-N'-phenylurea |
Beschreibung
β-adrenergic antagonist and low efficacy partial agonist; does not affect resting cardiac parameters.Spezifikation
>99% | |
N-[2-[3-(2-Cyanophenoxy)-2-hydroxypropylamino]ethyl]-N'-phenylurea |
For Research Use Only