Learn More
Icilin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16440707
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16440707 50 mg -
16424388 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16440707 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY11062
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Icilin (AG-3-5) is a super-agonist of the transient receptor potential M8 (TRPM8) ion channel. Icilin activates TRPM8 in EGTA in a dose-dependent manner (EC50=1.4 μM). Icilin is a 'super-cooling agent'. Icilin attenuates autoimmune neuroinflammation through modulation of the T-cell response.
Icilin (AG-3-5) is a super-agonist of the transient receptor potential M8 (TRPM8) ion channel. Icilin activates TRPM8 in EGTA in a dose-dependent manner (EC50=1.4 μM). Icilin is a 'super-cooling agent'. Icilin attenuates autoimmune neuroinflammation through modulation of the T-cell response.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Icilin
CAS 36945-98-9
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H13N3O4
Menge 50 mg
Synonym AG-3-5
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 54 mg/mL (173.47 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2O)CC=C(C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)N1
Molekulargewicht (g/mol) 311.29
Formelmasse 311.29
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease