Learn More
Iclaprim, MedChemExpress
Beschreibung
Iclaprim is a new selective bacterial Dihydrofolate inhibitor, which can inhibit the growth of S. aureus (MRSA) with an MIC90 of 0.06 μg/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iclaprim |
| CAS | 192314-93-5 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C19H22N4O3 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | AR-100 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 30 mg/mL (84.65 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | NC1=NC=C(CC2=C3C=CC(C4CC4)OC3=C(OC)C(OC)=C2)C(N)=N1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 354.4 |
| Mehr anzeigen |