Learn More
Icotinib Hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16486338 10 mg 10 Milligramm
16448927 5 mg 5 Milligramm
16412457 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16486338 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15164
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Icotinib Hydrochloride (BPI-2009) is a potent and specific EGFR inhibitor with an IC50 of 5 nM; also inhibits mutant EGFRL858R, EGFRL858R/T790M, EGFRT790M and EGFRL861Q.
Icotinib Hydrochloride (BPI-2009) is a potent and specific EGFR inhibitor with an IC50 of 5 nM
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Icotinib Hydrochloride
CAS 1204313-51-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H22ClN3O4
Menge 10 mg
Synonym BPI-2009H
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (58.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES C#CC1=CC(NC2=C(C=C(OCCOCCOCCO3)C3=C4)C4=NC=N2)=CC=C1.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 427.88
Formelmasse 427.88
Reinheit (%) 99.81%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease