Learn More
iCRT3, MedChemExpress
Beschreibung
iCRT3 is an inhibitor of both Wnt and β-catenin-responsive transcription.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | iCRT3 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 901751-47-1 |
| Farbe | White |
| Menge | 5 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C23H26N2O2S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 150 mg/mL (380.20 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(NCCC1=CC=CC=C1)CSCC2=C(C)OC(C3=CC=C(CC)C=C3)=N2 |
| Mehr anzeigen |