Learn More
Idebenone, MedChemExpress
Beschreibung
Idebenone (oxidised form) has a dose-dependent inhibitory effect on the enzymatic metabolism of arachidonic acid in astroglial homogenates (IC50=16.65 μM). Idebenone, a coenzyme Q10 analog and an antioxidant, induces apoptotic cell death in the human dopaminergic neuroblastoma SHSY-5Y cells. Idebenone quickly crosses the blood-brain barrier.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Idebenone |
| CAS | 58186-27-9 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C19H30O5 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (295.47 mM) |
| SMILES | O=C1C(CCCCCCCCCCO)=C(C)C(C(OC)=C1OC)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 338.44 |
| Formelmasse | 338.44 |
| Mehr anzeigen |