Learn More
Indenti-Plug SCHAUMSTOFFSTOPFEN 27-34MM W W
Artikelnummer. 11726018 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 11726018
Marke: Indenti-Plug 0629876
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Keep the contents of your containers secure with these Plastic Foam Stoppers.
  • Durable and reusable foam stoppers are an economical way to keep the contents of your containers secure.
  • Open-cell foam has a uniform density.
  • Leaves no fibers like cotton
  • Breathable, nonabsorbent, chemcial resistant, heat tolerant, and retains shape after repeated use.
  • Can also be used as a cleaner for pipettes, tubes, vials and precision tubing.
  • Autoclavable.
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 27 bis 34mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reiniger für Pipetten, Röhrchen, Fläschchen und Präzisionsschläuche
Höhe (metrisch) 44.5 mm
Menge Je 200
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Material Kunststoff
Produkttyp Stopfen