Learn More
IDO-IN-6, MedChemExpress
Artikelnummer. 16447628
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16447628 10 mg
16440098 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16447628 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18770A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress IDO-IN-6 (NLG-1486) is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor extracted from patent WO WO2012142237A1, Compound 1486, has an IC50 of <1 μM.
IDO-IN-6 (NLG-1486) is an indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) inhibitor extracted from patent WO WO2012142237A1, Compound 1486, has an IC50 of <1 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IDO-IN-6
CAS 1402837-76-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H21FN2O2
Menge 10 mg
Synonym NLG-1486
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (158.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H](CC1)CC[C@]1([H])[C@@H](O)C[C@@H]2N3C(C4=C2C(F)=CC=C4)=CN=C3
Molekulargewicht (g/mol) 316.37
Formelmasse 316.37
Reinheit (%) 95.16%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death