Learn More
Idramantone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468576
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16468576 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16468576 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1044
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Idramantone (Kemantane), an Adamantane derivative, is an immunostimulant.
Idramantone (Kemantane), an Adamantane derivative, is an immunostimulant.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Idramantone
CAS 20098-14-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H14O2
Menge 100 mg
Synonym Kemantane 5-Hydroxy-2-adamantanone
Löslichkeitsinformationen H2O : 20 mg/mL (120.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2)CC3CC2(O)CC1C3
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation