Learn More
Brady™ IDXPERT™ Sicherheits- und Anlagenetiketten für Wartung, Reparatur und Betrieb
IDXPERT™ MRO Sicherheits- und Anlagenetiketten aus langlebigem, schrumpffreiem Vinyl mit ultrafestem Kleber eignen sich optimal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und fast allen anderen industriellen Oberflächen.
61.15 € - 95.85 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UL |
---|---|
Beschreibung | Pulverbeschichtet, glatt, strukturiert/rau |
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Ausführung | Glanz |
Material | Vinyl |
Product Code | Brand | Farbe | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Farbe | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Price | Quantity & Availability | ||
12750898
|
Brady™
142315 |
Schwarz, Weiß | 1 Zoll | 2.54 cm | 19 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10755014
|
Brady™
142328 |
Weiß, Grün | 1 Zoll | 2.54 cm | 19 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11871623
|
Brady™
142330 |
Schwarz, Weiß | 30 ft. | 9.14 m | 1,5 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11831633
|
Brady™
142329 |
Weiß, Grün | 1.5 Zoll | 3.81 cm | 19 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12889835
|
Brady™
142318 |
Weiß, Grün | 0.5 Zoll | 1.27 cm | 19 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11841643
|
Brady™
142331 |
Schwarz, Orange | 0.5 Zoll | 1.27 cm | 19 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11801633
|
Brady™
142324 |
Schwarz, Gelb | 30 ft. | 9.14 m | 1,5 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11881623
|
Brady™
142340 |
Schwarz, Gelb | 0.5 Zoll | 1.27 cm | 19 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11851643
|
Brady™
142317 |
Schwarz, Orange | 1 Zoll | 2.54 cm | 19 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Description
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte und verschmutzte Oberflächen, auch im Außenbereich
- Passt sich an und haftet auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonblöcken, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
- Beständig gegen Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
- All-in-One-Kassette mit Farbband und Etiketten
Specifications
UL | |
Acryl, Permanent | |
Vinyl | |
Unsteril | |
iDXPERT™, LabXpert™ Drucker | |
Je 1 | |
-40 bis 120 °C |
Pulverbeschichtet, glatt, strukturiert/rau | |
Glanz | |
Sicherheits- und Einrichtungsetikett | |
Allgemeine und industrielle Kennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, allgemeine Identifizierung, Laborkennzeichnung, Markierung von äußeren Tafelkomponenten, Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung | |
50 Gardner-Einheiten | |
-104 bis 248 °F | |
0.004 Zoll |