Learn More
Ifenprodil tartrate, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Ifenprodil tartrate is a typical noncompetitive NMDA receptor antagonist. Ifenprodil tartrate exerts high affinity at NR1A/NR2B receptors (IC50=0.34 μM) over 400-fold than at NR1A/NR2A receptors (IC50=146 μM). Ifenprodil tartrate inhibits GIRK (Kir3), reduces inward currents through the basal GIRK activity. Ifenprodil tartrate has the potential to be a cerebral vasodilator.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ifenprodil tartrate |
| CAS | 23210-58-4 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H27NO2.1/2C4H6O6 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 500 mg/mL (1248.47 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (12.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(C1=CC=C(O)C=C1)C(C)N(CC2)CCC2CC3=CC=CC=C3.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[1/2] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 400.49 |
| Formelmasse | 400.49 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.