missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IFIT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 12604-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IFIT2 belongs to the IFIT family. It contains 6 TPR repeats. IFIT genes comprise a large family with three (Ifit1, Ifit2, and Ifit3) and four (IFIT1, IFIT2, IFIT3, and IFIT5) members in mice and humans, respectively. IFITproteins are produced in human body that are supposed to confer immunity against viral infection. These proteins are generally produced during viral infection, Interferon (IFN) treatment, and during pathogen recognition (Pathogen associated molecular pattern recognition) byimmune systemduring infections.Spezifikation
| IFIT2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| IFIT2 | |
| cig42, G10P2, GARG 39, IFI 54, IFI 54K, IFI54, IFIT 2, IFIT2, ISG 54 K, ISG 54K, ISG54 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 15958, 3433 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.27 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| P09913, Q64112 | |
| IFIT2 | |
| IFIT2 Fusion Protein Ag3283 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?