Learn More
IFIT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen IFIT2
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16870404
Unterlagen ansehen
Proteintech
12604-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16860404
Unterlagen ansehen
Proteintech
12604-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IFIT2 belongs to the IFIT family. It contains 6 TPR repeats. IFIT genes comprise a large family with three (Ifit1, Ifit2, and Ifit3) and four (IFIT1, IFIT2, IFIT3, and IFIT5) members in mice and humans, respectively. IFITproteins are produced in human body that are supposed to confer immunity against viral infection. These proteins are generally produced during viral infection, Interferon (IFN) treatment, and during pathogen recognition (Pathogen associated molecular pattern recognition) byimmune systemduring infections.
Spezifikation
Spezifikation
IFIT2
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P09913, Q64112
15958, 3433
IFIT2 Fusion Protein Ag3283
Primary
-20°C
IFIT2
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
cig42, G10P2, GARG 39, IFI 54, IFI 54K, IFI54, IFIT 2, IFIT2, ISG 54 K, ISG 54K, ISG54
IFIT2
IgG
Antigen Affinity Chromatography