Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kits für humanes IFN-beta
Messen Sie die Konzentrationen von humanem Interferon beta (IFNb) in Überstandsproben von humanen Zell- und Gewebekulturmedien mit Hilfe von 96-Well-Mikrotiterplatten.
986.00 € - 2301.58 €
Spezifikation
Beschreibung | ELISA-Kits für humanes IFN-beta |
---|---|
Immunassay-Kit-Format | Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96-Well-Platte |
Spezifität | Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IFN-a oder IFN-g; Maus oder Ratte IFN-ß |
Messung | Absorption bei 450 nm |
Präzision | Intra-Assay-CV≤ 10 %; Inter-Assay-CV ≤ 10 % |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11885804
|
Invitrogen™
414101 |
Kit mit 1 Platten |
986.00 €
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10403615
|
Invitrogen™
414102 |
5 Plate Kit |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Testen Sie den Gehalt an IFN-b (Human-Interferon-beta) in humanen Zell- und Gewebekulturmedien (Überständen) mit diesen Invitrgen™ ELISA-Kits für Human-IFN-beta.
Diese ELISA-Kits für Human-IFN-beta verwenden vorgetiterte, aufeinander abgestimmte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern für die genaue Messung von Interferon-beta (IFN-β) in Proben bei 100 μl pro Well. Diese IFN-β-Kits sind für die Verwendung mit menschlichem Serum und Gewebekulturmedien validiert. Ebenfalls enthalten sind kalibrierte rekombinante Proteinstandards, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete 96 Well-Mikrotiterplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.Ziel: Humanes Interferon-beta (Human-IFNβ, IFN-beta)
Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96 Well-Mikrotiterplatte
Messung: Absorption bei 450 nm
Assay-Bereich: 25 bis 2000 pg/ml
Empfindlichkeit: Nicht festgelegt
Genauigkeit: Intra-Assay-CV≤ 10 %; Inter-Assay-CV ≤ 10 %
Probenarten: Zellkulturüberstand, Gewebekulturmedien
Gesamte Assay-Zeit: 3.25 Stunden
Probengröße: 100 μ l
Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit Human-IFN-α oder IFN-γ; Maus- oder Ratten-IFN-β
Enthält:Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörper-Mikrotiterplatten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards, Substrate und Stopplösung.
Spezifikation
ELISA-Kits für humanes IFN-beta | |
Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IFN-a oder IFN-g; Maus oder Ratte IFN-ß | |
Intra-Assay-CV≤ 10 %; Inter-Assay-CV ≤ 10 % |
Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96-Well-Platte | |
Absorption bei 450 nm |