Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse IFN gamma ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung des Gehalts an Maus-IFN-gamma-Protein in Proben u.a. aus Serum und Zellkulturüberständen.
512.00 € - 738.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P01580 |
---|---|
Assay-Bereich | 15 bis 2,000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 15 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15501107
|
Invitrogen™
88-7314-77 |
20 x 96 Tests |
738.00 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12394003
|
Invitrogen™
88-7314-88 |
10 x 96 Tests |
512.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Das unbeschichtete ELISA-Kit für Maus-Interferon-Gamma (IFNγ) enthält vor-gematchte Antikörperpaare und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISAs) für den Nachweis und die Quantifizierung der Konzentrationen des Maus-IFNγ-Proteins.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Das Maus-IFN-gamma ELISA Ready-SET-Go! Reagenzien-Set (mit oder ohne Mikrotiterplatten mit hoher Bindungsaffinität) enthält die erforderlichen Reagenzien, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative ELISAs (Enzym-linked Immunosorbent Assays)- Zur Sicherstellung optimaler Ergebnisse mit dem Maus-IFN-gamma-ELISA Ready-SET-Go! verwenden Sie bitte nur die im Set enthaltenen Komponenten. Der Austausch von Komponenten kann zu einer Signaländerung führen
Spezifikation
Gehäuse P01580 | |
15 pg/mL | |
ELISA-Kit | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
BSF-2, BSF2, CDF, HGF, HSF, IFN-beta-2, IFNB2, IL-6 | |
HRP | |
Plasma, 100 μl; Überstand, 100 μl | |
Interferon-gamma | |
1 h45 min |
15 bis 2,000 pg/ml | |
Biotin | |
Serum, Überstand | |
ELISA | |
15978 | |
Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Nachweisenzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substratlösung: Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar 9018 (im Lieferumfang der Produktnummern, die mit den Endungen -22; -44; -76; -86 enden) | |
RUO | |
2°bis 8 °C | |
Maus | |
24 h30 min |