Learn More
IFN-γ Mouse anti-Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma, BB700, Clone: B27, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566394
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15895009
  • 665.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IFN-γ Monoclonal antibody specifically detects IFN-γ in Human,Baboon,Cynomolgus,Rhesus Ma samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
IFN-γ
Monoclonal
Brilliant Blue 700 (BB700)
100 Tests
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG1 κ
Flow Cytometry
B27
Mouse
RUO
Human, Baboon, Cynomolgus, Rhesus Macaque