Learn More
IFN-γ Mouse anti-Human, PE, Clone: B27, BD
Mouse Monoclonal Antibody
216.00 € - 452.00 €
Spezifikation
Antigen IFN-γ
Klon B27
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15891559
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
562016
25 Tests
216.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15839708
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
559327
100 Tests
452.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The B27 monoclonal antibody specifically binds to human interferon- γ(IFN- γ). IFN-γis a potent multifunctional cytokine that is produced by several activated cell types including NK, NKT, CD4+TCRαβ+, CD8+TCRαβ+, and TCRγδ + T cells. IFN- γexerts i ts biological effects through specific binding to the high-affinity IFN- γReceptor Complex comprised of IFN- γβ subunits. In addition to its antiviral effects, IFN- γupregulates a number of lymphoid cell functions including the antimicrobial and antitumor responses of macrophages, NK cells, and neutrophils. In addition, IFN- γcan exert strong regulatory influences on the proliferation, differentiation, and effector responses of B cell and T cell subsets. Th ese influences can involve IFN- γ’s capacity to boost MHC class I and II expression by antigen-presenting cells as well as to direct effects on B cells and T cells t hemselves. Human IFN-γis a 14- 18 kDa glycoprotein containing 143 amino acid residues. B27 is a neutralizing antibody. The use of B27 antibody for epitope mapping of human IFN- γhas been described. The B27 antibody has been reported not to bind to denatured IFN- γ.
Spezifikation
Spezifikation
IFN-γ
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
B27
Monoclonal
Mouse
Human
IgG1 κ
Affinity Purified