Learn More
IFN-γ Mouse anti-Human, V450, Clone: B27, BD
Mouse Monoclonal Antibody
331.00 € - 635.00 €
Spezifikation
Antigen | IFN-γ |
---|---|
Klon | B27 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Violet Fluor 450 (V450) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15810149
|
BD Biosciences
560372 |
30 Tests |
331.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15800149
|
BD Biosciences
560371 |
120 Tests |
635.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The B27 antibody reacts with human interferon-γ (IFN-γ). This is a neutralizing antibody. The use of B27 antibody for epitope mapping of human IFN-γ has been described. The B27 antibody has been reported not to bind to denatured IFN-γ. The antibody is conjugated to BD Horizon™ V450, which has been developed for use in multicolor flow cytometry experiments and is available exclusively from BD Biosciences. It is excited by the Violet laser Ex max of 406nm and has an Em Max at 450nm. Conjugates with BD Horizon™ V450 can be used in place of Pacific Blue™ conjugates.
Host Species: Mouse
Clone: B27
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Human
Immunogen: Human IFN-γ Recombinant Protein
Immunocytochemistry, Intracellular Staining
Spezifikation
IFN-γ | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
Human | |
Human IFN-γ Recombinant Protein | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
B27 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Immunology | |
Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.