Learn More
Ifosfamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461256
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16461256 200 mg -
16431856 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16461256 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17419
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ifosfamide is an alkylating chemotherapeutic agent with activity against a wide range of tumors.
Ifosfamide is an alkylating chemotherapeutic agent with activity against a wide range of tumors.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ifosfamide
Physikalische Form Solid
CAS 3778-73-2
Farbe White
Menge 200 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H15Cl2N2O2P
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (191.50 mM)
SMILES ClCCN1P(OCCC1)(NCCCl)=O
Molekulargewicht (g/mol) 261.09
Formelmasse 261.09
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research