Learn More
IFT20 Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen IFT20
Konzentration 0.22 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16841914
Unterlagen ansehen
Proteintech
13615-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16831914
Unterlagen ansehen
Proteintech
13615-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IFT20 is part of intraflagellar transport (IFT) particles involved in ciliary process assembly. IFT20 may play a role in the trafficking of ciliary membrane proteins from the Golgi complex to the cilium.
Spezifikation
Spezifikation
IFT20
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Canine, Human, Mouse
Q61025, Q8IY31
480620, 55978, 90410
IFT20 Fusion Protein Ag4521
Primary
-20°C
IFT20
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
hIFT20, IFT20
IFT20
IgG
Antigen Affinity Chromatography