Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Rabbit, Biotin, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Rabbit Affinipure Secondary Antibody
50.00 € - 179.00 €
Spezifikation
Antigen | IgG(H+L) |
---|---|
Anwendungen | ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
Konjugat | Biotin |
Form | Liquid |
Wirtsspezies | Donkey |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17610347
|
Proteintech
SA00004-11-200UL |
200 μL |
50.00 €
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17600347
|
Proteintech
SA00004-11-1ML |
1 mL |
179.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
IgG(H+L) | |
Biotin | |
Donkey | |
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA | |
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
Liquid | |
Rabbit | |
Secondary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |